2-(Difluoro)oxirane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA 1450 EUR
APOSPC56095-1G APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Formula: C₃H₄F₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22414151
Núm. CAS: 503-10-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II