3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 545 EUR
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460318
Núm. CAS: 1301739-14-9