2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56100-1G PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA 405 EUR
APOSPC56100-1G APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953532
Núm. CAS: 100202-78-6