2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56105-1G PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA 609 EUR
APOSPC56105-1G APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28519661
Núm. CAS: 1785431-84-6