3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC56109-1G
PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA
719
EUR
APOSPC56109-1G
APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃F₃IN MW: 297,016 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12922961 Núm. CAS: 691877-05-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |