trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 405 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₂F₂O₃
MW: 124,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536706
Núm. CAS: 311810-76-1