3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Trifluoromethanesulphonylphenyl)ethanone
PC56111-1G PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA 487 EUR
APOSPC56111-1G APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₃S
MW: 252,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460316
Núm. CAS: 1100768-01-1