Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 973 EUR
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27927650
Núm. CAS: 705279-03-4