Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 36.4 EUR
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28401975
Núm. CAS: 1331943-86-2