Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 473 EUR
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399135
Núm. CAS: 1261582-03-9