3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 766 EUR
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃O₃S
MW: 331,106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536707
Núm. CAS: 2091023-46-8