Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 545 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28799115
Núm. CAS: 1804053-00-6