2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 50.9 EUR
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28738282
Núm. CAS: 1804402-94-5