4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 109 EUR
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24497448
Núm. CAS: 913985-07-6