2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 139 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formula: C₈H₇BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31543788
Núm. CAS: 2187435-02-3