3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 473 EUR
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₉BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31543789
Núm. CAS: 2187434-04-2