2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 161 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22551466
Núm. CAS: 1211530-22-1