1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 719 EUR
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₅BrF₄O₂
MW: 289,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31613604
Núm. CAS: 2167614-08-4