2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 433 EUR
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆FNS
MW: 143,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23713127
Núm. CAS: 1428234-71-2