2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 198 EUR
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848415
Núm. CAS: 940958-93-0