5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 290 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂F₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28770505
Núm. CAS: 1807303-10-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III