2-Fluoro-4-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 176 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11109769
Núm. CAS: 2713-28-2