6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56142-1G PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA 0 EUR
APOSPC56142-1G APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27993300
Núm. CAS: 105391-43-3