6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 641 EUR
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
MW: 200,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28735373
Núm. CAS: 1806062-09-8