Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56166-5G
PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA
376
EUR
APOSPC56166-5G
APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formula:
C₉H₁₁BF₃O₂·K Pto. de fusión: 203…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11505925 Núm. CAS: 1027642-26-7 |