5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 706 EUR
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31568565
Núm. CAS: 1893896-09-7