2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 1210 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
MW: 368,893 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31568566
Núm. CAS: 2227272-51-5