7-Fluorobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 105 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143817
Núm. CAS: 24410-61-5