2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G
PC56176-250MG
PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA
1220
EUR
APOSPC56176-1G
APOSPC56176-250MG
APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₂F₈O MW: 278.099 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31568567 Núm. CAS: 2227272-56-0 |