(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (1R)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine
PC56178-1G
APOSPC56178-1GEA 144 EUR
APOSPC56178-1G
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761833
Núm. CAS: 791098-84-5