Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium, 2-acetyloxyethyl(trifluoro)boranuide
PC56180-1G PC56180-250MG
APOSPC56180-1GEA 720 EUR
APOSPC56180-1G APOSPC56180-250MG
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Formula: C₄H₇BF₃O₂·K
MW: 194,002 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22684703
Núm. CAS: 1408168-77-3