Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium, trifluoro(2,2,2-trifluoroethyl)boranuide
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 277 EUR
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Formula: C₂H₂BF₆·K
MW: 189,937 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD27981361
Núm. CAS: 1510778-85-4