1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56183-1G PC56183-5G
APOSPC56183-1GEA 200 EUR
APOSPC56183-1G APOSPC56183-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₁BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18383322
Núm. CAS: 1219931-41-5