Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 68.6 EUR
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Formula: C₇H₁₃BF₃·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28955335
Núm. CAS: 1041642-14-1
UN: 1759
ADR: 8,III