2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56187-1G PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA 944 EUR
APOSPC56187-1G APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31568568
Núm. CAS: 2091606-83-4