4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 894 EUR
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31568655
Núm. CAS: 1654773-79-1
UN: 1759
ADR: 8,III