2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 23.2 EUR
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024303
Núm. CAS: 887707-23-5