2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5619-1G PC5619-500MG
APOSPC5619-1GEA 29 EUR
APOSPC5619-1G APOSPC5619-500MG
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03034765
Núm. CAS: 172848-41-8