5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56210-1G PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA 346 EUR
APOSPC56210-1G APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21333068
Núm. CAS: 672948-65-1