Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 145 EUR
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formula: C₂₇H₉BF₄₈O₃
MW: 1304,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28137328
Núm. CAS: 1814-40-0