1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 115 EUR
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Formula: C₉H₁₁F₉O
Pto. Ebullición: 142 °C
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23134588
Núm. CAS: 1193009-98-1
UN: 3271
ADR: 3,III