Trifluoro(pyridine)boron 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 825 EUR
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formula: C₅H₅BF₃N
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00971931
Núm. CAS: 407-76-1
UN: 3261
ADR: 8,III