1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 102 EUR
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Formula: C₂₄H₄₁F₉
MW: 500,568 g/mol
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28135957
Núm. CAS: 808758-67-0