Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 580 EUR
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Formula: C₂₁H₉BF₃₆O₃
MW: 1004,048 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28137329
Núm. CAS: 1995-96-6