2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 405 EUR
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Formula: C₉H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129957
Núm. CAS: 101156-32-5