1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 212 EUR
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formula: C₄HF₉O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31580163
Núm. CAS: 40891-98-3