4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 654 EUR
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₉FO₃
MW: 232,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617287
Núm. CAS: 77279-89-1