7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 279 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31580164
Núm. CAS: 2227272-43-5