2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56241-1G
APOSPC56241-1GEA 134 EUR
APOSPC56241-1G
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
MW: 258,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847187
Núm. CAS: 866633-25-2