2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 720 EUR
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12197351
Núm. CAS: 177960-38-2